LiChrospher® RP-18E, HPLC-Säulen
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Diese LiChrospher®-Säulen bestehen aus Silica und sind sowohl mit endcapped als auch mit nicht endcapped C18-Phasen erhältlich. Diese Funktion verbessert die Selektivitätsoptionen für die Chromatographie.
- Sphärisches poröse Silica
- Hocheffizient gepackte Säulen
Specifications
- Catalog No:
- LISPRP18E5250P
- SPRP18E510C5SK
- LISPRP18E5150M
- LISPRP18E10250
- LISPRP18E5200A
- LISPRP18E-5-250A
- LISPRP18E5250F
- LISPRP18E5150S
- LISPRP18E-5-125A
- LISPRP18E-5-10C5
- LISPRP18E-5-150A
- LISPRP18E-5-50AF
- LISPRP18E5125F
- Kohlenstoffbelastung:
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- 21,6%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Surface area:
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g