Umkehr-Phasen-Testmischung, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konz.), zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
58278.
: Merck
:
- VE:1
- Normen:Zertifiziertes Referenzmaterial
- Bezeichnung:Umkehr-Phasen-Testmischung, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konz.)
- Lagertemperatur:Ambient
- Pk Info:Ampulle mit 1 mL
Analyten:
Acetophenon 7 μg/ml; Benzol 750 μg/ml; Toluol 775 μg/ml; Uracil 7 μg/ml
: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.