Avantor® Alltima HP C8, HPLC-Säulen, 3 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® Alltima HP-Säulen eignen sich für Umkehrphasenanwendungen, bei denen C18 zu remanent ist.
- Hohe Auflösung für komplexe Proben
- Hochreine Silica
- Ausgezeichnete Säulenstabilität
Diese Säulen vereinen die Selektivität und Leistung, die zur Bewältigung der anspruchsvollsten Trennanforderungen erforderlich sind. Durch das geringe Säulenbluten sind diese Säulen ideal für Microbore-Anwendungen.
Diese werden häufig für basische Verbindungen in MS-Anwendungen mit neutralem bis alkalischem pH-Wert verwendet.
Specifications
- Catalog No:
- HICH22482
- HICH87740
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Kohlenstoffbelastung:
- 8%
- 8%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- pH-Bereich:
- 1 - 10
- 1 - 10
- Surface area:
- 200 m²/g
- 200 m²/g
- USP-Code:
- L7
- L7
- Umweltzertifizierung:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)