AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Organic Reference Standard, Testosterone solution | Avantor
Supelco® Organic Reference Standard, Testosterone solution
Testosterone solution, 1,0 mg/ml in 1,2-dimethoxyethane, Drug standard, 1 mL
Artikelnr. T5411-1ML
Anbieter:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Testosterone solution
Artikelnr. T5411-1ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Supelco® Organic Reference Standard, Testosterone solution
Supelco® Organic Reference Standard, Testosterone solution
Testosterone solution, 1,0 mg/ml in 1,2-dimethoxyethane, Drug standard, 1 mL
CAS Nummer:  
Preis
103,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07
Caution: P202 - P210 - P233 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P308 + P313
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1,0 mg/ml in 1,2-dimethoxyethane
  • VE:
    1 mL
  • Normen:
    Drug standard
  • Bezeichnung:
    Testosterone solution
  • Cat. No.:
    T5411-1ML
  • CAS Nr.:
    58-22-0
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H315 - H332 - H360FD
  • Flammpunkt:
    5 °C - Closed cup
  • MDL No.:
    MFCD00003654
  • Lagerbedingungen:
    2…8 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ200