Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Pyrithioxin, analytical standard, Supelco®
Pyrithioxin, analytical standard, Supelco®
Pyrithioxin, analytical standard, Supelco®
Catalog # P7171-25G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Pyrithioxin, analytical standard, Supelco®
Catalog # P7171-25G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
VE:
25 g
Normen:
analytical standard
CAS Nr.:
1098-97-1
Bezeichnung:
Pyrithioxin
Bezeichnung:
Pyrithioxin
Specifications
About this item
Product Details
Product Details