Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Albendazole, analytical standard, Supelco®
Albendazole, analytical standard, Supelco®
Artikelnr. A4673-10G
Lieferant:
Merck
CAS-Nummer:
Zertifikate
Bild vergrößern
Albendazole, analytical standard, Supelco®
Artikelnr. A4673-10G
Lieferant:
Merck
CAS-Nummer:
Zertifikate
Spezifikationen
VE:
10 g
Normen:
analytical standard
CAS Nr.:
54965-21-8
Bezeichnung:
Albendazole
Bezeichnung:
Albendazole
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Dokumentation
Produktdetails
Dokumentation