Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Austria
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
O-Desmethylvenlafaxine, analytical standard, Supelco®
O-Desmethylvenlafaxine, analytical standard, Supelco®
O-Desmethylvenlafaxine, analytical standard, Supelco®
93867-50MG
:
Merck
:
O-Desmethylvenlafaxine, analytical standard, Supelco®
93867-50MG
:
Merck
:
VE:
50 mg
Normen:
analytical standard
CAS Nr.:
93413-62-8
Bezeichnung:
O-Desmethylvenlafaxine
Bezeichnung:
O-Desmethylvenlafaxine