Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Oxfendazole, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Oxfendazole, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
34176-100MG
:
Merck
:
Oxfendazole, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
34176-100MG
:
Merck
:
VE:
100 mg
Normen:
analytical standard
CAS Nr.:
53716-50-0
Bezeichnung:
Oxfendazole
M-Clarity Qualitätsstufe:
MQ100
Bezeichnung:
Oxfendazole