Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Cimbuterol, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Cimbuterol, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Cimbuterol, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Catalog # 32576-10MG
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Cimbuterol, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Catalog # 32576-10MG
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
VE:
10 mg
Normen:
analytical standard
CAS Nr.:
54239-39-3
Bezeichnung:
Cimbuterol
Bezeichnung:
Cimbuterol
Specifications
About this item
Product Details
Product Details