ContactUsLinkComponent
Reinraum mopp, Clino One Way Ultra PW-I
Catalog # 141-1457
undefined
Reinraum mopp, Clino One Way Ultra PW-I
Catalog # 141-1457
Specifications
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Clino One Way Ultra PW-I mopp, 55 g
  • L×B:
    400×120 mm
  • VE:
    5
Specifications
About this item
Vorgewaschene und gammabestrahlte, sterile Premium Einmalmoppe mit maximaler Flächenauslastung.
  • Für alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden
  • 100 % Polyester Mikrofaser
  • mit Hinterfütterung für hohe qm-Leistung
  • Herstellung in kontrollierter Umgebung, gammabestrahlt
Exzellente Reinigungsleistung durch Polyester-Mikrofaser mit Spezialstruktur für optimale Partikelaufnahme. Bis zu 25 m² Flächenleistung. Sehr hochwertige, reinraumgeeignete Verarbeitung
ISO 5, 6, 7, 8, GMP A/B, C, D.