ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Zingerone
Artikelnr. 88787-50MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Zingerone
Artikelnr. 88787-50MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • CAS Nr.:
    122-48-5
  • Bezeichnung:
    Zingerone
  • Lagerbedingungen:
    2…8 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00048232
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Vanillylacetone; Zingerone
  • Melting point:
    40 - 41 °C (lit.)
  • Formel:
    4-(HO)C₆H₃-3-(OCH₃)CH₂CH₂COCH₃
  • Molecular weight:
    194,23
  • Dichte:
    1,14 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Flammpunkt:
    113 °C - Closed cup
  • Siedepunkt:
    141 °C/0,5 mmHg (lit.)