Phytochemical standard, Sesamol, analytical standard, Supelco®
Catalog # 41557-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:533-31-3
- Bezeichnung:Sesamol
- Melting point:62...65 °C
- Formel:C₇H₆O₃
- Bezeichnung:Sesamol