Supelco® Organic Reference Standard, Sennoside C
Artikelnr. 73235-10MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:10 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:37271-16-2
- Bezeichnung:Sennoside C
- Lagerbedingungen:2…8 °C
- Beschreibung Gefahrenklasse:H302
- Shipping conditions:STD
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Molecular weight:848,76
- Flammpunkt:344,4 °C
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501