ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Paraben internal standard mix solution, analytical standard, Supelco®
  32124-5ML
 :  Merck
 :  
Organic reference standard, Paraben internal standard mix solution, analytical standard, Supelco®
  32124-5ML
 :  Merck
 :  
  • Konzentration:
    10 µg/ml in acetone
  • VE:
    5 mL
  • Normen:
    Analytical standard
  • Bezeichnung:
    Paraben internal standard mix solution
  • Lagertemperatur:
    –20 °C
  • Bezeichnung:
    Paraben internal standard mix solution
  • Flammpunkt:
    –17 °C