Supelco® Organic Reference Standard, Lipid Standards: Triglyceride Mixtures
Artikelnr. 17811-1AMP
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 Ampoul
- Normen:Certified reference material
- Bezeichnung:Lipid standards: triglyceride mixtures
- Lagerbedingungen:–10...–25 °C
- Shipping conditions:DICE
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Lagertemperatur:–20 °C
- Pk Info:100 mg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Packaging: 100 mg ampule contains approximately equal amounts by weight of: Tricaprylin (C8:0) Tricaprin (C10:0) Trilaurin (C12:0) Trimyristin (C14:0) Tripalmitin (C16:0)