Phytochemical standard, Isosilybin A, analytical standard, Supelco®
Artikelnr. 97326-5MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:5 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:142796-21-2
- Bezeichnung:Isosilybin A, ≥95,0% (HPLC)
- Formel:C₂₅H₂₂O₁₀
- Bezeichnung:Isosilybin A
- Form:Neat
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.