ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, HPLC Protein Standard Mixture
Artikelnr. H2899-1VL
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, HPLC Protein Standard Mixture
Artikelnr. H2899-1VL
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Normen:
    Analytical standard
  • Bezeichnung:
    HPLC protein standard mixture
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H334
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ200
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Caution: P261 - P284 - P501