Supelco® Organic Reference Standard, Glycitein
Artikelnr. 43534-10MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:10 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:40957-83-3
- Bezeichnung:Glycitein
- Lagerbedingungen:2...8 °C
- Shipping conditions:STD
- MDL No.:MFCD00016679
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Synonym(s):4′,7-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone; Glycetein
- Formel:C₁₆H₁₂O₅
- Molecular weight:284,26
- Flammpunkt:Not applicable