AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Organic Reference Standard, Chlorophyll a
Chlorophyll a, Analytical standard, 1 mg
  96145-1MG
 :   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Chlorophyll a
  96145-1MG
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, Chlorophyll a
Chlorophyll a, Analytical standard, 1 mg
 :  
296,00 €
1 * 1 mg
  • VE:
    1 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • Bezeichnung:
    Chlorophyll a
  • Cat. No.:
    96145-1MG
  • CAS Nr.:
    479-61-8
  • Molekulargewicht:
    893,49
  • MDL No.:
    MFCD00079050
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Shipping conditions:
    DICE
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100