ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, α-Arbutin
  03338-100MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, α-Arbutin
  03338-100MG
 :  Merck
 :  
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • CAS Nr.:
    84380-01-8
  • Bezeichnung:
    α-Arbutin
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD09838262
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    4-Hydroxyphenyl α-ᴅ-glucopyranoside; Hydroquinone O-α-ᴅ-glucopyranoside
  • Formel:
    C₁₂H₁₆O₇
  • Molecular weight:
    272,25
  • Lagertemperatur:
    2...8 °C
  • Flammpunkt:
    Not applicable