Organic reference standard, Aflatoxin B1, Supelco®
Artikelnr. 32754-5MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:5 mg
- CAS Nr.:1162-65-8
- Bezeichnung:Aflatoxin B₁
- Formel:C₁₇H₁₂O₆
- Lagertemperatur:−20 °C
- Bezeichnung:Aflatoxin B₁
- Form:Neat