ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Aconitine
  44787-10MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Aconitine
  44787-10MG
 :  Merck
 :  
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • CAS Nr.:
    302-27-2
  • Bezeichnung:
    Aconitine
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H300 + H330
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00082375
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Acetylbenzoylaconine
  • Formel:
    C₃₄H₄₇NO₁₁
  • Molecular weight:
    645,74
  • Lagertemperatur:
    −20 °C
  • Flammpunkt:
    Not applicable
  • GHS signal: GHS06
 : P301 + P310 + P330 - P304 + P340 + P310