Phytochemical standard, 6',7'-Epoxybergamottin, analytical standard, Supelco®
Artikelnr. 69779-10MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:10 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:206978-14-5
- Bezeichnung:6',7'-Epoxybergamottin, ≥95,0% (HPLC)
- Formel:C₂₁H₂₂O₅
- Lagertemperatur:−20 °C
- Bezeichnung:6',7'-Epoxybergamottin
- Form:Neat