ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, [8]-Gingerol
Artikelnr. 01514-10MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, [8]-Gingerol
Artikelnr. 01514-10MG
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • CAS Nr.:
    23513-08-8
  • Bezeichnung:
    [8]-Gingerol
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H315 - H319 - H335
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00877794
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    (S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-dodecanone; 8-Gingerol
  • Formel:
    C₁₉H₃₀O₄
  • Molecular weight:
    322,44
  • Lagertemperatur:
    2…8 °C
  • Flammpunkt:
    Not applicable
Spezifikationen
Über diesen Artikel
  • GHS signal: GHS07
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Caution: P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338