Flaschenbürste
178 mm, 76 mm, Kunststoff, 406 mm
Artikelnr. MICRBRWH-67
Anbieter: MICRONOVA
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese drahtgewickelte Bürste hat einen Griff mit kleinerem Durchmesser und weichere Borsten zur schonenden Reinigung von Gläsern und Flaschen mit kleineren Öffnungen.
- BPA-frei
Die zur Herstellung von Blöcken und Borsten verwendeten Grundharze bestehen aus FDA-zugelassenen Materialien.
Spezifikationen
- Bürstenkopf Ø:76 mm
- Stiel-/Griff-Material:Kunststoff
- Gesamtlänge:406 mm
- Bürstenkopf-Länge:178 mm