Dibenzyl chloromethyl phosphate ≥97,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Artikelnr. 86546-1G
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle, bottomless
- VE:1 g
- Seq:3047
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance (Color):Colorless to Light Yellow
- Appearance (Form):Liquid or Viscous Liquid
- Purity (HPLC Area %):≥ 97.0 %
- Proton NMR spectrum:Conforms to structure
- Phosphorus 31 NMR spectrum:Conforms to structure
- Expiry period:24 months
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:326.71 g/mol
:GHS07
Lagertemperatur:Gefrierschrank
CAS-Nummer:258516-84-6
Formel:C₁₅H₁₆ClO₄P
MDL-Nummer:MFCD16652586