Organic acids kit, (21 components individually packaged), analytical standard, Supelco®
Artikelnr. 47264.
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:Neat
- VE:1
- Normen:Analytical standard
- Bezeichnung:Organic Acids Kit
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Packaging: Storage temperature: –20°C