Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
TPH in Soil - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
TPH in Soil - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
Catalog # SPE026-100G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
TPH in Soil - PT, Proficiency Testing Material, Supelco®
Catalog # SPE026-100G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
VE:
100 g
Bezeichnung:
TPH in Soil - PT
Typ:
Proficiency Testing Material
Specifications
About this item
Product Details
Product Details