AuftragsverfolgungKontakt
PAHs (low level) - WP, proficiency testing material, Supelco® | Avantor
PAHs (low level) - WP, proficiency testing material, Supelco®
PAHs (Low Level) - WP, Proficiency Testing Material, Concentrate for dilution to 1L, 2 mL
Artikelnr. PE1223-2ML
Anbieter:   Merck
PAHs (low level) - WP, proficiency testing material, Supelco®
Artikelnr. PE1223-2ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
PAHs (low level) - WP, proficiency testing material, Supelco®
PAHs (Low Level) - WP, Proficiency Testing Material, Concentrate for dilution to 1L, 2 mL
CAS Nummer:  
Preis
155,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    Concentrate for dilution to 1L
  • VE:
    2 mL
  • Bezeichnung:
    PAHs (Low Level) - WP
  • Typ:
    Proficiency Testing Material
Spezifikationen