Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
Pesticides 2 - WP, proficiency testing material, Supelco®
Pesticides 2 - WP, proficiency testing material, Supelco®
PE1201-2ML
:
Merck
:
Pesticides 2 - WP, proficiency testing material, Supelco®
PE1201-2ML
:
Merck
:
Konzentration:
1 mL for dilution to 1L
VE:
2 mL
Bezeichnung:
Pesticides 2 - WP
Typ:
Proficiency Testing Material