Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
Phenols Mix 1, analytical standard, Supelco®
Phenols Mix 1, analytical standard, Supelco®
Artikelnr. 861253.
Lieferant:
Merck
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Phenols Mix 1, analytical standard, Supelco®
Artikelnr. 861253.
Lieferant:
Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
Konzentration:
in isopropanol (varied conc.)
VE:
1
Bezeichnung:
Phenols Mix 1
Typ:
Analytical standard
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails