Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Umweltanalyse-Standards
EPA TCL PAH Mix, certified reference material, Supelco®
EPA TCL PAH Mix, certified reference material, Supelco®
EPA TCL PAH Mix, certified reference material, Supelco®
Catalog # 49156.
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
EPA TCL PAH Mix, certified reference material, Supelco®
Catalog # 49156.
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Konzentration:
in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
VE:
1
Bezeichnung:
EPA TCL PAH Mix
Typ:
Certified reference material
Specifications
About this item
Product Details
Product Details