EPA 8270 base-neutral surrogate spike mix, certified reference material, Supelco®
Artikelnr. 48925.
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:1000 mug/mL each component in dichloromethane
- VE:1
- Bezeichnung:EPA 8270 Base-Neutral Surrogate Spike Mix
- Typ:Certified reference material