Organophosphorus pesticides Mix A, certified reference material, Supelco®
Artikelnr. 48391.
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:2000 mug/mL each component in hexane: acetone (9:1)
- VE:1
- Bezeichnung:Organophosphorus Pesticides Mix A
- Typ:Certified reference material