Semivolatile Acids Surrogate Spike Mix, certified reference material, Supelco®
Artikelnr. 47261.
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:10000 mug/mL each component in methanol
- VE:1
- Bezeichnung:Semivolatile Acids Surrogate Spike Mix
- Typ:Certified reference material