EPA 8040A phenol calibration mix, analytical standard, Supelco®
Artikelnr. 47899.
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:500 mug/mL each component in isopropanol
- VE:1
- Bezeichnung:EPA 8040A Phenol Calibration Mix
- Typ:Analytical standard