Pesticide reference standard, Phenol, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
35952-500MG
: Merck
:
- VE:500 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:108-95-2
- Bezeichnung:Phenol
- Melting point:40...42 °C (lit.)
- Formel:C₆H₆O
- Bezeichnung:Phenol
- Siedepunkt:182 °C (lit.)