ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Monononadecanoin
  02193-25MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Monononadecanoin
  02193-25MG
 :  Merck
 :  
  • VE:
    25 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • CAS Nr.:
    112340-30-4
  • Bezeichnung:
    Monononadecanoin
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Glyceryl monononadecanoate
  • Formel:
    C₂₂H₄₄O₄
  • Molecular weight:
    372,58
  • Flammpunkt:
    Not applicable