Pesticide reference standard, Methabenzthiazuron, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Artikelnr. 36156-100MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:2032-65-7
- Bezeichnung:Methabenzthiazuron
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Formel:C₁₀H₁₁N₃OS
- Bezeichnung:Methabenzthiazuron