Pesticide reference standards, Ethiofencarb, PESTANAL®, analytical standards, Supelco®
45475-250MG
: Merck
:
- VE:250 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:29973-13-5
- Bezeichnung:Ethiofencarb
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Formel:C₁₁H₁₅NO₂S
- Lagertemperatur:2...8 °C
- Bezeichnung:Ethiofencarb