Organic reference standard, Decamethylcyclopentasiloxane, analytical standard, Supelco®
Artikelnr. 43217-250MG
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:250 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:541-02-6
- Bezeichnung:Decamethylcyclopentasiloxane
- Formel:C₁₀H₃₀O₅Si₅
- Bezeichnung:Decamethylcyclopentasiloxane
- Siedepunkt:90 °C/10 mmHg(lit.)