Pesticide reference standard, Bitertanol, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Catalog # 45349-250MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:250 mg
- Normen:Analytical standard
- CAS Nr.:2114693
- Bezeichnung:Bitertanol
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Formel:C₂₀H₂₃N₃O₂
- Bezeichnung:Bitertanol