ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 1
  43691-10MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 1
  43691-10MG
 :  Merck
 :  
  • VE:
    10 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • CAS Nr.:
    7025-06-1
  • Bezeichnung:
    BDE No 1
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H302
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00626462
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    1-Bromo-2-phenoxybenzene; 2-Bromodiphenyl ether; PBDE-1
  • Formel:
    C₁₂H₉BrO
  • Molecular weight:
    249,10
  • Flammpunkt:
    Not applicable
  • GHS signal: GHS07
 : P301 + P312 + P330