ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Alkylphenol Target Analyte Mix Solution For Din En Iso 18857-2
  33623-10ML
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, Alkylphenol Target Analyte Mix Solution For Din En Iso 18857-2
  33623-10ML
 :  Merck
 :  
  • VE:
    10 mL
  • Normen:
    Analytical standard
  • Bezeichnung:
    Alkylphenol Target Analyte Mix solution for DIN EN ISO 18857-2
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H319 - H336
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Lagertemperatur:
    −20 °C
  • Konzentration:
    In acetone
  • Flammpunkt:
    –17,0 °C - closed cup - Solvent
  • GHS signal: GHS02, GHS07
 : P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P305 + P351 + P338