Schnittfeste Handschuhe, ChainExtra, mit kurzen Bündchen
Diese vollständig reversiblen Handschuhe aus Kettengeflecht sind mit strapazierfähigen, justierbaren Bändern und einem Druckknopfverschluss ausgestattet. Sie vereinen Sicherheit, Qualität und Komfort und schützen vor Schnittverletzungen, einer häufigen Gefahr in der Fleisch- und Verarbeitungsindustrie.
- Abnehmbare und austauschbare Kunststoffbänder mit antimikrobiellem Wirkstoff
- Beschädigte Bänder können schnell und einfach ausgetauscht werden
- Fester Verschluss für jederzeit sicheren Sitz; Es gibt keinen seitlichen Schlitz, durch den ein Messer auf Handgelenkshöhe eindringen könnte
- Ausgestattet mit einem Identifikationsetikett, das vom Träger personalisiert werden kann
- Jeder Handschuh wird zur Rückverfolgbarkeit und Aufzeichnung durch eine eindeutige Nummer identifiziert
- Außergewöhnliche Qualität der Kettenschweißnähte, Reduzierung der Anzahl von Reparaturen und Erhöhung der Lebensdauer des Handschuhs
- Schutz für Hand und Teil des Unterarms
Typische Anwendungsbereiche beinhalten: Metallverarbeitung, Produktionslinien zur Fleischverarbeitung, Schlachträume, Entbeinung, Geflügel- und Fischverarbeitung
Länge: 308 bis 370 mm (je nach Größe)
Gewicht: 254 bis 360 g (je nach Größe)
Dicke Kettengeflecht: 0,05 mm
Äußerer Ringdurchmesser: 4 mm
: EN 14328; Entspricht der EG-Richtlinie 89/686/CEE
: Jeder Handschuh ist in einer Tasche oder einem Etui verpackt, auf dem ein Etikett mit der Angabe des Modells sowie eine mehrsprachige Gebrauchsanweisung angebracht ist.
: Die in der Bestelltabelle angegebene Farbe gibt die Farbe der farbkodierten Kunststoffbänder an.
- Catalog No:
- DALL2542414R0302
- DALL2542413R0302
- DALL2542412R0302
- DALL2542411R0302
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- Stulpenart:
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Stulpenlänge:
- 100 mm
- 100 mm
- 100 mm
- 100 mm
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together