Teststreifen, qualitativ, Indanthrengelb
Artikelnr. MANA90751
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:200
- Bezeichnung:Indanthrengelbpapier
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Mit diesem Testpapier kann Hydrosulfit (Natriumdithionit) einfach nachgewiesen und damit der Endpunkt der Verküpung von Küpenfarbstoffen ermittelt werden. Wegen seines speziellen Verwendungszweckes wird Indanthrengelbpapier in der Praxis vielfach auch Küpen-Prüfpapier genannt.
- Farbumschlag: Gelb nach blau
Verpackung: Packung mit 200 Streifen (20×70 mm).