ContactUsLinkComponent
ASTM® D6584 standard solution 2, in pyridne, analytical standard, Honeywell Fluka™
Artikelnr. HONCR1388-1ML
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
ASTM® D6584 standard solution 2, in pyridne, analytical standard, Honeywell Fluka™
Artikelnr. HONCR1388-1ML
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    ASTM® D6584 Standard Solution 2, in pyridne
  • Lagertemperatur:
    2...8 °C
  • Bezeichnung:
    ASTM® D6584 Standard Solution 2, in pyridne
  • Flammpunkt:
    20 °C
  • Siedepunkt:
    115 °C
  • Gefrierpunkt:
    –42 °C
Spezifikationen
Über diesen Artikel
High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001.
  • Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results