ContactUsLinkComponent
ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol solution, 1000 μg/ml in pyridine, analytical standard, Honeywell Fluka™
Artikelnr. HONCR1384-5ML
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol solution, 1000 μg/ml in pyridine, analytical standard, Honeywell Fluka™
Artikelnr. HONCR1384-5ML
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 μg/ml in pyridine
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    5 mL
  • Bezeichnung:
    ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol solution
  • Lagertemperatur:
    2...8 °C
  • Bezeichnung:
    ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol solution
  • Flammpunkt:
    20 °C
  • Siedepunkt:
    115 °C
  • Gefrierpunkt:
    –42 °C
Spezifikationen
Über diesen Artikel
High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results