AuftragsverfolgungKontakt
Chemikalien-Absorptionstücher
Chemikalien-Absorptionstücher
Chemikalien-Absorptionstücher, gelb, 500×400 mm
Catalog # PRTWSM80YER
Supplier:   Portwest
Chemikalien-Absorptionstücher
Catalog # PRTWSM80YER
Supplier:  Portwest
Chemikalien-Absorptionstücher
Chemikalien-Absorptionstücher
Chemikalien-Absorptionstücher, gelb, 500×400 mm
Price
163,00 €
Log in for availability
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Perforierte Einzelspinnvliesschichten geben ausgezeichnete Reißfestigkeit und schnelle Absorptionseigenschaften.
  • Geeignet für den Einsatz in fusselfreien Umgebungen
  • Jedes Pad kann 0,4 L von aggressiven und nicht aggressiven Chemikalien absorbieren
Certifications: Erfüllen die Normen BS 7959-1 und BS 7959-3.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Chemikalien-Absorptionstücher, gelb
  • L×B:
    500×400 mm