AuftragsverfolgungKontakt
Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Digital Mutispeed vortex mixer, MSV-3500
Artikelnr. GRANMSV-3500
Anbieter:   GRANT INSTRUMENTS
Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Artikelnr. GRANMSV-3500
Anbieter:  GRANT INSTRUMENTS
Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Digital multispeed vortex mixer, MSV-3500
Digital Mutispeed vortex mixer, MSV-3500
Preis
543,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Grant bio MSV-3500 is a versatile multi speed vortex mixer is designed for soft or intensive mixing of reagents in different size and type plastic tubes. It is designed for operation in life-science laboratories working in the fields of biochemistry, cell and molecular biology.
  • Four types of interchangeable platforms
  • Microprocessor control, LCD display
  • Acceleration time to max speed: 15 seconds
Provides high maximum speed of platform rotation efficiently mixing microvolumes (less than 5 ml) of samples.
Widely used in intensive stirring of bacterial and yeast cells, extraction of metabolites and enzymes from cells and cell cultures, and various DNA operations such as deproteinisation of DNA/protein complexes and purification of low molecular weight DNA/RNA fragments in PCR diagnostics.
 : Platforms are sold separately or available as part of a kit (GRANMSV-3500 4P).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Digital Mutispeed vortex mixer, MSV-3500
  • Cat. No.:
    GRANMSV-3500
  • Modell:
    MSV-3500
  • Orbit:
    4 mm
  • B×T×H:
    1800×1700×1450 mm
  • Max. Kapazität:
    0,2...50 ml
  • Schüttelbewegung:
    Orbital
  • Stromversorgung:
    120 - 230 V
  • Drehzahlbereich:
    300...3500 min⁻¹
  • Gewicht:
    2,6 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GRANMSV-35004P
    MSV-3500 with four additional accessory platforms
    MSV-3500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 713,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GRANSV-10/10
    Platform for 10×10 ml (12 mm) tubes
    MSV-3500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 48,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GRANSV-4/30
    Platform for 4×50 ml (30 mm) tubes
    MSV-3500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 48,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GRANSV-8/15
    Platform for 8×15 ml (16 mm) tubes
    MSV-3500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 48,00 €